SMB00961
Amitriptyline N-oxide
research grade
Sinonimo/i:
Amitriptylinoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
under inert gas
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+]([O-])(CCC=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3)(C)C
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3
ZPMKQFOGINQDAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)