Vai a
A4330
4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride
DNA and RNA virus inactivator, powder
Sinonimo/i:
4′-Aminomethyl-4,5′,8-trimethylpsoralen hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 154.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.75
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
CHF 154.00
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 1 mg/mL, DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2c(C)c3oc(C)c(CN)c3cc12
InChI
1S/C15H15NO3/c1-7-4-13(17)19-14-8(2)15-11(5-10(7)14)12(6-16)9(3)18-15/h4-5H,6,16H2,1-3H3
InChI key
WBIICVGYYRRURR-UHFFFAOYSA-N
Application
4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride inactivates DNA and RNA viruses, including HIV-1. 4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride can covalently bind to nucleic acids when irradiated with UV light.
Biochem/physiol Actions
4′-Aminomethyltrioxsalen hydrochloride is used to inactivate DNA and RNA viruses, including HIV-1, by nucleic acid cross-linking followed by UV irradiation.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0897C9749A2846
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: soluble
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review