Documenti fondamentali
S9144
Supelco
Starch assay reagent
for use with enzymatic assay kits SA20, STA20
Scegli un formato
1 VIAL
CHF 180.00
CHF 180.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
CHF 180.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12164500
NACRES:
NA.84
CHF 180.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Classi chimiche degli analiti
sugars
tecniche
photometry: suitable
applicazioni
food and beverages
general analytical
Compatibilità
for use with Starch Assay Kits SA-20 and STA-20
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7