Documenti
S8379
Sigma-Aldrich
Ioduro di sodio
≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
NaI
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥99.0%
Punto di fusione
661 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)