Documenti fondamentali
S6689
Sigma-Aldrich
SynaptoRed C2
≥95% purity (HPLC), solid
Sinonimo/i:
FM4-64, N-(3-Triethylammoniopropyl)-4-(6-(4-(diethylamino)phenyl) hexatrienyl)pyridinium dibromide, Pyridinium, 4-[6-[4-(diethylamino)phenyl]- 1,3,5-hexatrienyl]-1-[3-(triethylammonio) propyl]-, dibromide
Scegli un formato
5 MG
CHF 711.00
CHF 711.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 711.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H45Br2N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
607.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 711.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
SynaptoRed C2, ≥95% (HPLC), solid
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
tecniche
titration: suitable
Colore
deep purple
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
εmax
≥37 at 538-548 nm in methanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Br-].[Br-].CCN(CC)c1ccc(/C=C\C=C\C=C/c2cc[n+](CCC[N+](CC)(CC)CC)cc2)cc1
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
SynaptoRed C2 is an amphiphilic styryl dye.[1] It stains endocytic intermediates and vacuole membranes.[2]
Applicazioni
SynaptoRed C2 has been used for propidium iodide (PI) blockage.[3]
Azioni biochim/fisiol
Fluorescent dye suitable for monitoring synaptic activity at neuromuscular junctions.
Note legali
SynaptoRed is a trademark of Biotium, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R. W. Sabnis
Handbook of Biological Dyes and Stains: Synthesis and Industrial Applications null
Construction of a functional Casparian strip in non-endodermal lineages is orchestrated by two parallel signaling systems in Arabidopsis thaliana
Li P, et al.
Current Biology, 28(17), 2777-2786 (2018)
Biology of the Fungal Cell (2007)
B Wendland et al.
The Journal of cell biology, 135(6 Pt 1), 1485-1500 (1996-12-01)
A complete understanding of the molecular mechanisms of endocytosis requires the discovery and characterization of the protein machinery that mediates this aspect of membrane trafficking. A novel genetic screen was used to identify yeast mutants defective in internalization of bulk
Plant Cell Expansion: Methods and Protocols (2014)