574799
SynaptoRed™ Reagent
A lipophilic, water-soluble styrylpyridinium red fluoroprobe that is useful for staining active recycling synaptic vesicles.
Sinonimo/i:
SynaptoRed™ Reagent
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
dark purple
Solubilità
water: 10 mg/mL
DMSO: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C30H45N3.2BrH/c1-6-32(7-2)30-20-18-28(19-21-30)16-13-11-12-14-17-29-22-25-31(26-23-29)24-15-27-33(8-3,9-4)10-5;;/h11-14,16-23,25-26H,6-10,15,24,27H2,1-5H3;2*1H/q+2;;/p-2
AFVSZGYRRUMOFH-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Rouze, N.C. and Schwartz, E.A. 1998. J. Neurosci.18, 8614.
Vida, T.A. and Emr, S.D. 1995. J. Cell Biol.128, 779.
WGK 3