RDD039
Imidazolo
for molecular biology, ≥99% (titration), free-flowing, Redi-Dri™
Sinonimo/i:
1,3-diaza-2,4-ciclopentadiene, Gliossalina
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99% (titration)
Stato
crystalline powder
Qualità
free-flowing
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
P. ebollizione
256 °C (lit.)
Punto di fusione
88-91 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
DNase, RNase and protease, none detected
Stringa SMILE
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the lysis, wash, and elution buffer for the purification of histidine tagged proteins[2]
- in gradient for the purification of histidine tagged proteins using nickel affinity chromatography[3]
- as a component of homogenization buffer for the purification of phagosomal compartments from dendritic cells[4]
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Qualified for molecular biology applications, DNase, Rnase, and protease free
- Redi-Dri™ packaging controls moisture, eliminating clumps
- Crystalline powder remains free-flowing and much easier to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Less waste, loss of drying, while maintaining high quality
Altre note
Note legali
Prodotto comparabile
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.