R0250000
Residual solvents solution class 1
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)