PHR8946
Tocopherol Peak Identification Solution
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
2,7,8-trimethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)