PHR3533
Methyl Hexanoate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Methyl hexanoate, Caproic acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester, Methyl caproate
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1672905
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Densità
0.884 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)