Documenti fondamentali
PHR3494
Supelco
1,2-Dichloropropane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1,2-Dichloropropane, Propylene dichloride
Scegli un formato
1 ML
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 110.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CHClCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.99
Beilstein:
1718880
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.89 (vs air)
Tensione di vapore
40 mmHg ( 19.4 °C)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1035 °F
Limite di esplosione
14.5 %
Confezionamento
pkg of 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
95-96 °C (lit.)
Punto di fusione
−100 °C (lit.)
Densità
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(5)2-4/h3H,2H2,1H3
KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)