PHR3439
Fosfomycin trometamol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1286322
Famiglia di API
fosfomycin
Confezionamento
pkg of 1G
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P](=O)(O)(O)[C@H]1O[C@H]1C.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C3H7O4P/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h6-8H,1-3,5H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/t;2-,3+/m.0/s1
QZJIMDIBFFHQDW-LMLSDSMGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)