PHR3421
Mupirocin Lithium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Lithium mupirocin, 9-((E)-4-{(2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-[(2S,3S)-3-((1S,2S)-2-hydroxy-1-methyl-propyl)oxiranylmethyl]tetrahydro-pyran-2-yl}-3-methyl-but-2-enoyloxy)nonanoic acid lithium salt, Pseudomonic acid A lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1448923
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)