PHR3053
Moexipril Related Compound F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
N-[(S)-(+)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanine, Enalapril Impurity B (Ph. Eur), Quinapril Impurity B (Ph. Eur), Ramipril Impurity F (Ph. Eur.), Spirapril Impurity C (Ph. Eur.)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1445653
Famiglia di API
moexipril
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)