PHR2814
Tibolone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(7α,17α)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-yn-3-one
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP
traceable to Ph. Eur.
Famiglia di API
tibolone
Confezionamento
pkg of 200 mg
Punto di fusione
165-169 °C
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)C4=C(C[C@H]3C)CC(=O)CC4)CC1)C)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
WZDGZWOAQTVYBX-XOINTXKNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)