PHR2807
Tinidazole
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Tinidazole, 1-[2-(Ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-5-nitroimidazole
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. T1470000
traceable to USP 1667520
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
tinidazole
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 400 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCS(=O)(=O)CCn1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-7(2)9-6-8(10)11(12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
HJLSLZFTEKNLFI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)