Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 461.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
camphor
form
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
bp
191-195 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@H]2CC[C@](C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
InChI key
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥98% | description phyproof® Reference Substance | description analytical standard |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade Halal, Fragrance grade, Kosher | grade primary reference standard | grade analytical standard |
| application(s) pharmaceutical | application(s) flavors and fragrances | application(s) - | application(s) food and beverages |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| API family camphor | API family - | API family - | API family - |
| bp 191-195 °C (lit.) | bp 192-194 °C (lit.) | bp 192-194 °C (lit.) | bp 192-194 °C (lit.) |
| Quality Level 300 | Quality Level 400, 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?