Documenti fondamentali
W507709
Sigma-Aldrich
L-Fenchone
≥98%
Sinonimo/i:
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Scegli un formato
W507709-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 82.60
5 KG
CHF 656.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W507709-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 82.60
5 KG
CHF 656.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero FEMA:
4519
Beilstein:
2042710
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
300
400
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥98%
Attività ottica
[α]20/D −51°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
192-194 °C (lit.)
Punto di fusione
5-6 °C (lit.)
Densità
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
camphoraceous; earthy; woody
Stringa SMILE
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Descrizione generale
L-Fenchone is a monoterpene that occurs in the essential oils of plants such as Lavandula dentate.[1] It shows potent fumigant activity against Sitophilus oryzae and Tribolium castaneum, two most common insects affecting stored products. This ability makes it a promising candidate for the development of biocontrol agents against these insects.[2]
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
151.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Chemical composition of the leaf and flower essential oils of Tunisian Lavandula dentata L.(Lamiaceae).
Touati B, et al.
Chemistry and Biodiversity, 8(8), 1560-1569 (2011)
Fumigant and contact toxicities of monoterpenes to Sitophilus oryzae (L.) and Tribolium castaneum (Herbst) and their inhibitory effects on acetylcholinesterase activity.
Abdelgaleil SA, et al.
Journal of Chemical Ecology, 35(5), 518-525 (2009)
Giovanna Longhi et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(15), 4958-4968 (2006-04-14)
We report and discuss the infrared (IR) vibrational circular dichroism (VCD) spectra of the enantiomeric pairs of the olefin derivatives of fenchone (1,3,3-trimethyl-2-methylenebicyclo[2.2.1]heptane) and camphor (1,7,7-trimethyl-2-methylenebicyclo[2.2.1]heptane), respectively, together with those of the parent molecules. The VCD spectra were taken in
I M Isa et al.
Talanta, 87, 230-234 (2011-11-22)
A new cobalt(II) ion selective electrode based on palladium(II) dichloro acetylthiophene fenchone azine(I) has been developed. The best membrane composition is found to be 10:60:10:21.1 (I)/PVC/NaTPB/DOP (w/w). The electrode exhibits a Nerstian response in the range of 1.0 × 10(-1)-1.0
Olga Tzakou et al.
Natural product communications, 4(8), 1103-1106 (2009-09-23)
The essential oils from leaves and inflorescences of L. cariensis Boiss. and L. stoechas L. subsp. stoechas collected in Greece were analyzed by GC and GC/MS. In the inflorescences and leaves essential oils of L. cariensis the most abundant metabolite