PHR1998
Thiamine Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Beclotiamine
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
thiamine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)