This product is packaged in a 5ML amber glass vial. The closure consists of a coated septum and an aluminum crimp cap with a tear-away aluminum seal. The vial is then overpacked in molded clamshell.
PHR1956
D-Glucuronic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
D-Glucuronic acid, Glucosiduronic acid
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1294319
Famiglia di API
d-glucuronic acid
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2-,3+,4-,6+/m0/s1
AEMOLEFTQBMNLQ-QIUUJYRFSA-N
Descrizione generale
D-Glucuronic Acid, a naturally occurring hexuronic acid, contains two reactive sites― anomeric hydroxyl and carboxylic acid.[1]
Applicazioni
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
해당 제품에 대한 포장 상태 문의드립니다. 200mg이 casting된 형태로 제공되는지, 유리병에 제공되는지 확인부탁드립니다.
1 answer-