PHR1934
Impurezza B dell′ibuprofene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Sale sodico dell’impurezza B dell’ibuprofene, SALE SODICO DELL’ACIDO (2RS)-2- (4-BUTILFEENIL)PROPANOICO
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. B1220000
Famiglia di API
ibuprofen
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mg
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Gli standard farmaceutici secondari per il controllo di qualità forniscono ai laboratori e ai produttori del settore farmaceutico un′alternativa pratica ed economicamente vantaggiosa alla preparazione in-house di standard operativi.
Si tratta di un′impurezza dell′ibuprofene, un farmaco antinfiammatorio non stereoideo (FANS)― usato come antidolorifico efficace contro dolori di intensità lieve-moderata connessi a patologie come l′artrite reumatoide, l′osteoartrite o la dismenorrea.
Applicazioni
- Lo sviluppo di un metodo di cromatografia liquida a prestazioni ultra-elevate in fase inversa (RP-UPLC) per la stima di ibuprofene, citrato di difenidramina e delle impurezze ad essi associate nella forma farmaceutica combinata dei due principi attivi
- La determinazione simultanea dell′ibuprofene e delle sue 17 impurezze correlate, in compresse, mediante un metodo di cromatografia liquida ad alte prestazioni in fase inversa (RP-HPLC) validato ICH [1]
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)