PHR2124
4-Isobutyrylacetophenone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Scegli un formato
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
ibuprofen
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(C)C)c1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C12H14O2/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
OKDVJTURSCLUBA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)