PHR1630
Prednisolone Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Prednisolone 21-acetate, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione 21-acetate, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-acetate, 21-Acetoxy-1,4-pregnadiene-11β,17α-diol-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 1140
traceable to Ph. Eur. P2800000
traceable to USP 1556008
Famiglia di API
prednisolone
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?