Vai a
1555005
USP
Prednisolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triolo-3,20-dione, 1-deidrocortisolo, 1-deidroidrocortisone, 11β,17α,21-triidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 412.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1354103
eCl@ss:
25140904
CHF 412.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
prednisolone
manufacturer/tradename
USP
mp
240 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
Per ulteriori informazioni e supporto siete invitati a consultare il sito della Farmacopea emittente.
Application
Da utilizzare come standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per la preparazione di soluzioni standard e soluzioni per test di idoneità del sistema, secondo quanto descritto dalle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Prednisolone
  • Prednisolone sospensione orale galenica, veterinaria
  • Prednisolone sodio fosfato
  • Desametasone Soluzione orale
  • Tetraciclina cloridrato, novobiocina sodica e prednisolone in compresse
  • Prednisolone soluzione orale
  • Prednisolone compresse
  • Iniezione di prednisolone sodio fosfato
  • Prednisolone sodio fosfato soluzione oftalmica
  • Idrocortisone gel
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
46656BP464P2700000
Prednisolone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1555005
Prednisolone
Prednisolone VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46656
Prednisolone
Prednisolone British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
BP464
Prednisolone
Prednisolone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2700000
Prednisolone
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Assay Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
API family
prednisolone
API family
-
API family
prednisolone
API family
prednisolone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prednisolone
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)