PHR1507
2-Amino-5-Chlorobenzophenone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Amino-5-chlorobenzophenone, 4-Chloro-2-benzoylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1022808
Descrizione
API family: alprazolam
Famiglia di API
alprazolam, oxazepam; prazepam, chlordiazepoxide
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
96-98 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?