PHR1282
Azathioprine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
6-[(1-Methyl-4-nitro-1H imidazol-5yl) sulfanyl]-7H-purine, 6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 26
traceable to Ph. Eur. A1500000
traceable to USP 1046001
Famiglia di API
azathioprine
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PPAT(5471)
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)