Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH3)C6H4N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
17705
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pentoxifylline, caffeine, dimenhydrinate
manufacturer/tradename
USP
mp
234-236.5 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Application
Caffeina standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
- Caffeina citrato iniezione
- Caffeina citrato soluzione orale
- Acetaminofene e caffeina compresse
- Ergotamina tartrato e caffeina compresse
- Butalbital, aspirina e caffeina capsule
- Ergotamina tartrato e caffeina supposte
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.
Other Notes
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?