Documenti fondamentali
PHL89563
Anisodamine hydrobromide
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6-Hydroxyhyoscyamine hydrobromide
Scegli un formato
10 MG
CHF 379.00
CHF 379.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 379.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23NO4 · HBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.28
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 379.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
Br.N1(C2C(CC1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)O)C
InChI
KMYQCELRVANQNG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)