Documenti fondamentali
PHL82638
Ginkgotoxin hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-Methoxypyridoxine hydrochloride
Scegli un formato
10 MG
CHF 662.00
CHF 662.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 662.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H13NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.67
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 662.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl].n1c(c(c(c(c1)CO)COC)O)C
InChI
1S/C9H13NO3.Cl/c1-6-9(12)8(5-13-2)7(4-11)3-10-6;/h3,11-12H,4-5H2,1-2H3;
CFLJIULBPOGLDY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)