P2963
Ioduro di potassio
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
KI, Kalium iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 745 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.0005% P
≤0.005% Insoluble matter
Punto di fusione
681 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)