NIST917C
D-(+)-Glucosio
NIST® SRM® 917C
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Descrizione generale
SRM 917C_cert SRM 917C _SDS
Altre note
D-Glucose(Dextrose)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)