Documenti fondamentali
NIST8376
Microbial Pathogen DNA Standards for Detection and Identification
NIST®SRM®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 20 × 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
pathogen testing
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)