MBD0012
Microbial DNA standard from Enterococcus faecalis
Suitable for PCR, sequencing and NGS, 10 ng/μL
Scegli un formato
CHF 242.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 242.00
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
10 ng/μL
tecniche
DNA extraction: suitable
DNA sequencing: suitable
PCR: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Read here how to use our standards to ensure data integrity for your microbiome research.
Applicazioni
Suitable for Quantitative standard for PCR, Sequencing and NGS
Caratteristiche e vantaggi
- Individual microbial standard for microbiomics and meta-genomics workflow
- Suitable standard for PCR, sequencing and NGS
- Improve Bioinformatics analyses
- Increases reproducibility
- Compare results lab to lab
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
DNA standards enhance metagenomics research integrity, offering precise species study and mixed community standards.