Documenti fondamentali
NIST2893
Ethanol-water solution
NIST® SRM® 2893, nominal mass fraction 0.08%
Sinonimo/i:
Ethanol solution, Ethyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
C2H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 1.2 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Ethanol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)