NIST2624A
Carbon dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 2624a, nominal 3% mol/mol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of cylinder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
air monitoring
environmental
Formato
mixture
Descrizione generale
SRM 2624A_cert
SRM 2624A_SDS
Altre note
Carbon Dioxide (CO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)