Documenti fondamentali
NIST1994
Standard silicon single crystal wafer for crystalline orientation
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 100-mm wafer
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Silicon wafer, <111>, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 2 in. × 0.3 mm
Sigma-Aldrich
647705
Silicon