BR114940
BRAND® mini cooler
PC, for 12 tubes
Sinonimo/i:
Accessories, Microcentrifuge Tubes, Mini cooler, Sample Storage, Tubes
Scegli un formato
CHF 129.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 129.00
Prodotti consigliati
Materiali
PC
Descrizione
bench temp.maintained -70°C time 45 min.
Caratteristiche
for 12 tubes
Produttore/marchio commerciale
BRAND 114940
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)