N105B
Low Temperature Viscosity Standard
ASTM D 2162 traceable
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Qualità
ASTM D 2162 traceable
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)