Documenti fondamentali
SLW2190/06M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
500 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2190/06M
Scegli un formato
1 EA
CHF 126.00
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 126.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE key
conical
Giunto
joint stopper24/29
Produttore/marchio commerciale
2190/06M
SciLabware
Capacità
500 mL
500 mL
Foro rubinetto
4.0 mm
Descrizione generale
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)