M5029
(±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution
analytical standard, for drug analysis
Sinonimo/i:
DL-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution, DL-MDMA hydrochloride solution, XTC hydrochloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
drug control
Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CNC(C)Cc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10;/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3;1H
LUWHVONVCYWRMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)