407625
STAT3 Inhibitor XVI
The STAT3 Inhibitor XVI controls the biological activity of STAT3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
STAT3 Inhibitor XVI, IL-6 Inhibitor
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
gray
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, light pink-purple
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NCC1=CC=CS1)C2=CC(S(N3CCCC3)(=O)=O)=C(C4=CC=C(C)C=C4)S2
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2