M3501
8-Methoxypsoralen
analytical standard
Sinonimo/i:
8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
fibers
powder
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white to yellow
Punto di fusione
148-150 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble
acetic acid: soluble
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Maoa(29253)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?