Documenti fondamentali
LTN-GD1-1
LoTox Natural Gal d 1 (Gallus domesticus allergen 1) Trypsin Inhibitor chicken egg
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Scegli un formato
250 μG
CHF 961.00
CHF 961.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μG
CHF 961.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 961.00
Spedizione prevista il24 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Saggio
>95%
PM
28 kDa
Confezionamento
pkg of 250 μg
Produttore/marchio commerciale
InBio
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Partially purified ovomucoid from chicken egg white
Formulation: Preservative and carrier-free in endotoxin free phosphate buffered saline, pH 7.4. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Ion exchange and size exclusion chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%.
Note:
(1) Ovomucoid runs anomalously on SDS-PAGE at 30-45 kDa (3).
(2) A LoTox product, Endotoxin < 0.03 EU/μg.
(3) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Esclusione di responsabilità
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)