Documenti fondamentali
IRMM653
Zinc67Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material
Scegli un formato
5 ML
CHF 856.00
CHF 856.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 856.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 856.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Purezza isotopica
 67Zn
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
single component solution
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM653
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)