Documenti fondamentali
900791
Sigma-Aldrich
Zinc-67Zn oxide
≥85 atom %
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
67ZnO
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.93
Codice UNSPSC:
12352302
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥85 atom %
Stato
solid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[67Zn]=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)