Documenti fondamentali
IRMM007
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
Scegli un formato
1 SET
CHF 10’470.00
CHF 10’470.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 SET
CHF 10’470.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 10’470.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Purezza isotopica
 64Zn
Produttore/marchio commerciale
JRC
Concentrazione
0.5 M in nitric acid
Formato
single component solution
Spostamento di massa
depleted
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Confezionamento
set of 6 ampoules a 5 mL
Risultati analitici
For more information please see:
IRMM007
Note legali
IRMM is a registered trademark of European Commission
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)