IRMM316
Nivalenol in acetonitrile
IRMM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Nivalenol solution, 3α,4β,7α, 15-Tetrahydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, NIV
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
IRMM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
general analytical
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2
InChI
1S/C15H20O7/c1-6-3-7-14(4-16,11(20)8(6)17)13(2)10(19)9(18)12(22-7)15(13)5-21-15/h3,7,9-12,16,18-20H,4-5H2,1-2H3/t7-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
UKOTXHQERFPCBU-XBXCNEFVSA-N
Risultati analitici
IRMM316
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)