Documenti fondamentali
34143
Supelco
Miscela di fumonisine
~50 μg/mL in acetonitrile: water (each of FB1 and FB2), analytical standard
Scegli un formato
1 ML
CHF 407.00
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
CHF 407.00
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 407.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~50 μg/mL in acetonitrile: water (each of FB1 and FB2)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La miscela di fumonisine comprende le fumonisine B1 e B2, un gruppo di cancerogeni non genotossici prodotti principalmente dal fungo Fusarium moniliforme.[1]
Applicazioni
Da impiegare nella calibrazione di strumenti analitici di laboratorio.
La miscela di fumonisine può essere usata come standard analitico di riferimento per la determinazione della fumonisina B1 e B2 in campioni di mangimi per mezzo di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) e del saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA).[2]
Risultati analitici
purezza:
≥97,0% (HPLC) fumonisina B1
≥94,0% (HPLC) fumonisina B2
Altre note
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare il Servizio Tecnico.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Determination of fumonisins B1 and B2 and their major hydrolysis products in corn, feed, and meat, using HPLC.
Thakur AR and Smith SJ
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(4), 1047-1052 (1996)
Fumonisin determination in tunisian foods and feeds. ELISA and HPLC methods comparison.
Ghali R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57(9), 3955-3960 (2009)
Contenuto correlato
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.