ICS034
Carbonate IC Standard
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC ICS-034-100
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)