I9782
2-Propanol
≥99.0%, meets BP testing specifications, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Prodotti consigliati
product name
2-Propanolo, meets EP, BP, USP testing specifications
agenzia
meets BP testing specifications
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.0%
Temp. autoaccensione
750 °F
Qualità
meets EP, BP, USP testing specifications
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
Impurezze
≤0.5% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
P. eboll.
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?